Stampa…
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
D4119-1G D4119-5G
TCIAD4119-1GEA 38 EUR
TCIAD4119-1G TCIAD4119-5G
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',6'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
MDL Number: MFCD00016339
CAS Number: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&vid=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C