Stampa…
2,4-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3591-1G D3591-5G
TCIAD3591-1GEA 21 EUR
TCIAD3591-1G TCIAD3591-5G
2,4-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 243°C
Punto di fusione: -10°C
Densità: 1,85
MDL Number: MFCD00052985
CAS Number: 31543-75-6
EINECS: 250-689-9
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %