Stampa…
1,3-Diaminopropano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D0114-25ML D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA 16 EUR
TCIAD0114-25ML TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropano ≥98.0% (by GC)
1,3-Diaminopropano
Formula: C₃H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 133°C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008228
CAS Number: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&vid=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %