Stampa…
2-Metil-m-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
D0124-25G D0124-10G
TCIAD0124-25GEA 48 EUR
TCIAD0124-25G TCIAD0124-10G
2-Metil-m-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-m-fenilendiamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 282°C
Punto di fusione: 113 °C
MDL Number: MFCD00007800
CAS Number: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=709a21bc5b9459f53822c0ccc15143a15a681eb1&vid=709a21bc5b9459f53822c0ccc15143a15a681eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C