Stampa…
Dimethyl terephthalate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0015-25G T0015-500G
TCIAT0015-25GEA 19 EUR
TCIAT0015-25G TCIAT0015-500G
Dimethyl terephthalate ≥99.0% (by GC)
Dimethyl terephthalate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008440
CAS Number: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&vid=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 0.5