Stampa…
3',4'-Difluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1906-25G D1906-5G
TCIAD1906-25GEA 102 EUR
TCIAD1906-25G TCIAD1906-5G
3',4'-Difluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
3',4'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Punto di ebollizione: 94°C
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00009891
CAS Number: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&vid=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %