Stampa…

3,4-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)methanol

D2415-25G D2415-5G
TCIAD2415-25GEA 137 EUR
TCIAD2415-25G TCIAD2415-5G
3,4-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97°C
MDL Number: MFCD00010628
CAS Number: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&vid=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR