Stampa…
1,2-Bis(dimethylamino)methane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
T0969-25ML T0969-500ML T0969-100ML
TCIAT0969-25MLEA 32 EUR
TCIAT0969-25ML TCIAT0969-500ML TCIAT0969-100ML
1,2-Bis(dimethylamino)methane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Formula: C₅H₁₄N₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,7494 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008328
CAS Number: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&vid=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %