Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
T0147-25ML T0147-500ML T0147-100ML
TCIAT0147-25MLEA 16 EUR
TCIAT0147-25ML TCIAT0147-500ML TCIAT0147-100ML
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: –55°C (lett.)
Densità: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17°C (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&vid=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %