Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato ≥99.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
E0091-25G E0091-500G
TCIAE0091-25GEA 17 EUR
TCIAE0091-25G TCIAE0091-500G
EDTA sale bisodico diidrato ≥99.5% (by titrimetric analysis)
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 252°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&vid=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.5 %
Solubility in Water transparency
pH 4.2 to 4.8 (50 g/L, 25 deg-C)
Chloride max. 0.004%