Stampa…
Dietile ftalato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Phthalic acid diethyl ester
P0296-25ML P0296-500ML
TCIAP0296-25MLEA 18 EUR
TCIAP0296-25ML TCIAP0296-500ML
Dietile ftalato ≥99.0% (by GC)
Dietile ftalato
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Punto di ebollizione: 296°C
Punto di fusione: -41°C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 162°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009111
CAS Number: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&vid=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %