Dibutile ftalato ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₆H₂₂O₄ Punto di ebollizione: 340°C Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009441 CAS Number: 84-74-2 EINECS: 201-557-4 UN: 3082 ADR: 9,III REACH: 01-2119493042-44 Merck Index: 14,03035 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...