Stampa…
1,13-Tridecanedioic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0021-25G T0021-5G
TCIAT0021-25GEA 109 EUR
TCIAT0021-25G TCIAT0021-5G
1,13-Tridecanedioic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1,13-Tridecanedioic acid
Formula: C₁₃H₂₄O₄
Punto di ebollizione: 230 °C (0,5 -rr)
Punto di fusione: 108…111 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002740
CAS Number: 505-52-2
EINECS: 208-011-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4473569e9304684ea4b6ce9b7eb8783fb1d8ce&vid=fbbfe8de67a95d3de5664193900aba9a69b278d2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C