Stampa…
1,12-Dodecanedioic acid ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0013-25G D0013-500G
TCIAD0013-25GEA 17 EUR
TCIAD0013-25G TCIAD0013-500G
1,12-Dodecanedioic acid ≥99.0% (by GC)
1,12-Dodecanedioic acid
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…126 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002735
CAS Number: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8628028465cd4580e57b78121afe3b1053edf93f&vid=8628028465cd4580e57b78121afe3b1053edf93f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency