Dimethyl sebacate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ Peso molecolare: 230.3 g/mol Punto di ebollizione: 102 Punto di fusione: 38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008472 CAS Number: 106-79-6 EINECS: 203-431-4 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...