Diethyl sebacate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₄H₂₆O₄ Punto di ebollizione: 309°C Punto di fusione: –3 °C Densità: 0,9646 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 167°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009219 CAS Number: 110-40-7 EINECS: 203-764-5 Merck Index: 14,08415 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |