(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CCHClCOOH Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 5 °C Densità: 1,255 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064205 CAS Number: 29617-66-1 EINECS: 411-150-5 UN: 2511 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -12.0 to -16.0 deg (neat) |