(S)-(-)-2-Bromopropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CBrCHCOOH Punto di ebollizione: 94°C Punto di fusione: –0,2 °C Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00137325 CAS Number: 32644-15-8 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 95.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -25.0 to -29.0 deg (neat) |