Stampa…
(S)-(+)-Alcol amilico secondario ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0743-1ML P0743-5ML
TCIAP0743-1MLEA 100 EUR
TCIAP0743-1ML TCIAP0743-5ML
(S)-(+)-Alcol amilico secondario ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-Alcol amilico secondario
Formula: C₅H₁₂O
Punto di ebollizione: 119°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,8169 g/cm³ (12.3 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065952
CAS Number: 26184-62-3
UN: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&vid=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)