L(+)-Acido lattico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆O₃ Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼53 °C Densità: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064266 CAS Number: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,05337 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization back titration) | min. 85.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -10.0 to -15.0 deg (C=2.5, 1.5mol/L NaOH sol.) |