Stampa…
L(+)-Arginina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Arginina
A0526-25G A0526-500G A0526-100G
TCIAA0526-25GEA 16 EUR
TCIAA0526-25G TCIAA0526-500G TCIAA0526-100G
L(+)-Arginina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L(+)-Arginina
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 238 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002635
CAS Number: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 14,00780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&vid=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency