Stampa…
L(+)-Glutammina 99,0 Titrimetric
Fornitore: TCI
Synonyms: Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
G0063-25G G0063-500G G0063-100G
TCIAG0063-25GEA 16 EUR
TCIAG0063-25G TCIAG0063-500G TCIAG0063-100G
L(+)-Glutammina 99,0 Titrimetric
L(+)-Glutammina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146.15 g/mol
Punto di ebollizione: 355
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,04471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c15d9b50993943ae27d8bf552b85fda28dfecaa&vid=4c15d9b50993943ae27d8bf552b85fda28dfecaa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency