Acido L(+)-aspartico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
(S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
A0546-25G
A0546-500G
TCIAA0546-25GEA
17
EUR
TCIAA0546-25G
TCIAA0546-500G
Acido L(+)-aspartico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Aspartic acid
Formula:
C₄H₇NO₄ Peso molecolare: 133,1 g/mol Punto di ebollizione: 311 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 251 °C Densità: 1,6613 g/cm³ (13 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002616 CAS Number: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Merck Index: 14,00840 |
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +24.0 to +26.0 deg (C=8, HCl (1+1)) |
Solubility in HCl (1+10) | almost transparency |