Stampa…
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-Isopropanolamina
A0975-1G A0975-5G
TCIAA0975-1GEA 27 EUR
TCIAA0975-1G TCIAA0975-5G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064429
CAS Number: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5466751f4908f7cb816bd83e631a55a420015625&vid=5466751f4908f7cb816bd83e631a55a420015625&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %