Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1071-1G D1071-25G D1071-5G
TCIAD1071-1GEA 33 EUR
TCIAD1071-1G TCIAD1071-25G TCIAD1071-5G
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: ≥ 110 °C ()
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&vid=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency