(R)-(-)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 130°C Punto di fusione: 64…67 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004250 CAS Number: 3966-32-3 EINECS: 223-580-9 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 70.0 deg-C |