Stampa…
(R)-(-)-Alcol amilico secondario ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-Propyl methyl carbinol, (R)-(-)-2-Hydroxy pentane, (R)-(-)-Methyl propyl carbinol
P0744-1ML P0744-5ML
TCIAP0744-1MLEA 151 EUR
TCIAP0744-1ML TCIAP0744-5ML
(R)-(-)-Alcol amilico secondario ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Alcol amilico secondario
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 119°C
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065953
CAS Number: 31087-44-2
UN: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&vid=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (neat)