Stampa…
(R)-(-)-Alcol ottilico secondario ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: L(-)-Alcol ottilico secondario
O0145-25ML O0145-5ML
TCIAO0145-25MLEA 441 EUR
TCIAO0145-25ML TCIAO0145-5ML
(R)-(-)-Alcol ottilico secondario ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Alcol ottilico secondario
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130.23 g/mol
Punto di ebollizione: 175
Flash Pt: 71°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064284
CAS Number: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
Merck Index: 14,06752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b039b1907282caf2890e356ad97ed538b6f9a4b9&vid=b039b1907282caf2890e356ad97ed538b6f9a4b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (neat)