Stampa…
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-Isopropanolamina
A0974-1G A0974-25G A0974-5G
TCIAA0974-1GEA 16 EUR
TCIAA0974-1G TCIAA0974-25G TCIAA0974-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064428
CAS Number: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&vid=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %