(R)-(+)-Acido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CCHClCOOH Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –12 °C Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064204 CAS Number: 7474-05-7 UN: 2511 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 96.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +12.0 to +16.0 deg (neat) |