(4-Biphenyl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 160…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004351 CAS Number: 5728-52-9 EINECS: 227-233-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03316 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |