Stampa…

(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid

H0290-25G H0290-500G H0290-100G
TCIAH0290-25GEA 16 EUR
TCIAH0290-25G TCIAH0290-500G TCIAH0290-100G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004347
CAS Number: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&vid=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR