4-Phenyl-1-butanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH Punto di ebollizione: 140°C Densità: 0,975 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002971 CAS Number: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...