Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0914-25G C0914-500G
TCIAC0914-25GEA 30 EUR
TCIAC0914-25G TCIAC0914-500G
(4-Chlorophenyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 101…104 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004344
CAS Number: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcaff787dc25bbcaab598094c674e55778b4e9f&vid=bdcaff787dc25bbcaab598094c674e55778b4e9f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency