Stampa…
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0214-25ML P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA 16 EUR
TCIAP0214-25ML TCIAP0214-500ML
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-Phenyl-1-propanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 236°C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 109°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002950
CAS Number: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&vid=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %