Stampa…
L(+)-Isoleucina ≥98.0% (by titrimetric analysis), cristalli
Fornitore: TCI
I0181-25G I0181-500G I0181-100G
TCIAI0181-25GEA 17 EUR
TCIAI0181-25G TCIAI0181-500G TCIAI0181-100G
L(+)-Isoleucina ≥98.0% (by titrimetric analysis), cristalli
L(+)-Isoleucina
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Punto di fusione: 279…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064222
CAS Number: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bceb3b99593bc0ea02f9ee279d1600fc4ad4e9b2&vid=948f14df5f68c9caf589185b29e22fc56e8d7842&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +43.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)