D(-)-Sorbitolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Peso molecolare: 182.17 g/mol Punto di ebollizione: 200°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS Number: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 14,08725 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +102 to +110 deg (C=0.4, Acidified (NH4)6Mo7O24) |
Solubility in Water | almost transparency |