Stampa…
1,2-Diphenylethane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Dibenzyl, Bibenzyl
B0459-25G B0459-500G B0459-100G
TCIAB0459-25GEA 24 EUR
TCIAB0459-25G TCIAB0459-500G TCIAB0459-100G
1,2-Diphenylethane ≥99.0% (by GC)
1,2-Diphenylethane
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Peso molecolare: 182,27 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004796
CAS Number: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 14,01198
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&vid=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency