Stampa…
1-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
P0215-25G P0215-5G
TCIAP0215-25GEA 131 EUR
TCIAP0215-25G TCIAP0215-5G
1-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-2-propanol
Formula: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 213°C
Punto di fusione: 65…67 °C
Densità: 0,997 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004540
CAS Number: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&vid=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %