Stampa…
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylpropan-1-ol
P0813-25ML P0813-500ML
TCIAP0813-25MLEA 24 EUR
TCIAP0813-25ML TCIAP0813-500ML
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formula: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 223°C
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004736
CAS Number: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&vid=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %