Stampa…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
C1126-25G C1126-5G
TCIAC1126-25GEA 92 EUR
TCIAC1126-25G TCIAC1126-5G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 120…123 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004319
CAS Number: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a29803b9c0c360c731808081707f321dbd6bb2bd&vid=a29803b9c0c360c731808081707f321dbd6bb2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C