4,4'-Dipiridile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₈N₂ Punto di ebollizione: 161°C Punto di fusione: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006416 CAS Number: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03348 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Melting point | 111.0 to 114.0 deg-C |