Stampa…

2,3-Diethyl-5-methylpyrazine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D1714-25ML D1714-5ML
TCIAD1714-25MLEA 140 EUR
TCIAD1714-25ML TCIAD1714-5ML
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine ≥97.0% (by GC)
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00009635
CAS Number: 18138-04-0
EINECS: 242-024-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57784f0d7fe63e7146a7c8a702c4d646aa915c60&vid=57784f0d7fe63e7146a7c8a702c4d646aa915c60&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR