Stampa…
2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 65 EUR
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethylpyrazine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006144
CAS Number: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %