Stampa…

2-Methylpyrazine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

M0736-25ML M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA 25 EUR
TCIAM0736-25ML TCIAM0736-250ML
2-Methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Methylpyrazine
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: -29°C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006142
CAS Number: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&vid=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR