Stampa…
D(-)-Fruttosio ≥99.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Synonyms: D(-)-Levulosio
F0060-500G F0060-25G
TCIAF0060-500GEA 28 EUR
TCIAF0060-500G TCIAF0060-25G
D(-)-Fruttosio ≥99.0% (by HPLC)
D(-)-Fruttosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di ebollizione: 552 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…110 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148910
CAS Number: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 14,04273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3708d5f7545f2c383536c255c43519688b7edc2c&vid=3708d5f7545f2c383536c255c43519688b7edc2c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -94.0 deg (C=4, H2O) (after drying)
Solubility in Water almost transparency