Stampa…
2,3-Dimethylindole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1579-25G D1579-250G
TCIAD1579-25GEA 42 EUR
TCIAD1579-25G TCIAD1579-250G
2,3-Dimethylindole ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethylindole
Formula: C₁₀H₁₁N
Punto di ebollizione: 285°C
Punto di fusione: 111…112 °C
MDL Number: MFCD00005617
CAS Number: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&vid=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C