Stampa…
2-Methylindole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0346-25G M0346-100G
TCIAM0346-25GEA 35 EUR
TCIAM0346-25G TCIAM0346-100G
2-Methylindole ≥99.0% (by GC)
2-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Punto di ebollizione: 272°C
Punto di fusione: 56…59 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005616
CAS Number: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&vid=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency