Stampa…
1-Metilimidazolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
M0508-25G M0508-500G M0508-100G
TCIAM0508-25GEA 16 EUR
TCIAM0508-25G TCIAM0508-500G TCIAM0508-100G
1-Metilimidazolo ≥99.0% (by GC)
1-Methylimidazole
Formula: C₄H₆N₂
Peso molecolare: 82,11 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005292
CAS Number: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&vid=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %