Stampa…
4,4'-Dipyridyl disulphide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4,4-Dipyridyl Disulphide, 4,4'-Dithiodipyridine
D2477-25G D2477-5G
TCIAD2477-25GEA 389 EUR
TCIAD2477-25G TCIAD2477-5G
4,4'-Dipyridyl disulphide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dipyridyl disulphide
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
Peso molecolare: 220,32 g/mol
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006423
CAS Number: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0688930364ea9b57cc04238e843e45101032ccf&vid=b0688930364ea9b57cc04238e843e45101032ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C